Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
MABN1844
Sigma-Aldrich
Anti-Aldolase-C-Antikörper, C-Terminus, Klon 1A1
clone 1A1, from mouse
Synonym(e):
Fructose-bisphosphate aldolase C, Brain-type aldolase, Aldolase C, C-Term
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALDOC(230)
Allgemeine Beschreibung
Fructose-Bisphosphat-Aldolase C (EC 4.1.2.13; UniProt P09972; auch bekannt als Aldolase 3, Aldolasefructoaldolase C vom Typ Gehirn, Fructose-1,6-Biphosphat-Triosephosphat-Lyase) wird beim Menschen durch das ALDOC-Gen (auch bekannt als ALDC-Gen) (Gen-ID 230) kodiert. Aldolasen sind glykolytische Enzyme, die die reversible Aldolspaltung von Fructose-1,6-bisphosphat und Fructose-1-phosphat zu Dihydroxyacetonphosphat und Glyceraldehyd-3-phosphat katalysieren. Bei Säugetieren gibt es drei Aldolase-Gene (ALDOA, ALDOB, ALDOC), die Aldolase A, B und C kodieren. Aldolase A wird im Allgemeinen als Muskelenzym betrachtet, Aldolase B als Leberenzym, während Aldolase C eine gewebespezifische Expression im erwachsenen Gehirn und eine geringe Aktivität in fötalen Geweben aufweist. Die Expression von Aldolase C findet sich in Astrozyten der grauen Substanz und in Zellen der Pia Mater. Die mRNA-Expression von Aldolase A und C schließt sich im Zentralnervensystem der Maus durch In-situ-Hybridisierungsanalyse gegenseitig aus, wobei Aldolase A mRNA in Neuronen und Aldolase C in Astrozyten, Purkinje-Zellen und einigen Zellen der Pia Mater nachgewiesen wird. Aldolase C kann daher ein nützlicher Marker für Astrozyten sein, obwohl auch die Purkinje-Zellen des Kleinhirns hohe Mengen an Aldolase C enthalten.
Immunogen
Epitop: Nahe dem C-Terminus; 23 Aminosäuren des Aldolase-C-Proteins
Rekombinantes Protein, das dem menschlichen Aldolase C in der Nähe des C-Terminus entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Aldolase-C-Antikörper, C-Terminus, Klon 1A1, ist für den Einsatz in Western-Blot und in der Immunzytochemie zum Nachweis von Aldolase C validiert.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Aldolase C in 10 µg humanem Hirngewebelysat nachgewiesen.
Immunzytochemie: Eine repräsentative Charge selektiv färbte Aldolase C-positive Astrozyten in gemischten Neuronen/Glia-Kulturen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Rattenhirngewebe-Lysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Aldolase C in 10 µg Rattenhirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~39 kDa beobachtet
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit PBS und 0,05 % Natriumazid mit 50 % Glycerin.
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable