MABN1594
Anti-WWOX Antibody, clone 12G5
clone 12G5, from rat
Synonym(e):
WW domain-containing oxidoreductase
About This Item
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12G5, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WWOX(51741)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in human cerebellum and human cerebral cortex tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in mouse cerebellum and mouse hindbrain tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected WWOX in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1