MABN1182
Anti-Glutamine Synthetase Antibody, clone 11A3.1
clone 11A3.1, from mouse
Synonym(e):
Glutamine synthetase, Glutamate-ammonia ligase, Glutamate decarboxylase, GS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11A3.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GLUL (2752)
rat ... Glul(24957)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1000 dilution from a representative lot detected Glutamine synthetase in human cerebellum, cerebral cortex, and tonsil tissue sections.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:20,000 dilution of this antibody detected Glutamine synthetase in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable