MABF545
Anti-CD152 (CTLA-4) Antibody (mouse), APC, clone UC10-4F10-11
clone UC10-4F10-11, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Synonym(e):
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4, CD152
About This Item
Biologische Quelle
hamster (Armenian)
Qualitätsniveau
Konjugat
Allophycocyanin conjugate
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
UC10-4F10-11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Konzentration
0.2 mg/mL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ctla4(12477)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable