MABF523
Anti-CD11c Antibody (human), PE-Cy7, clone 3.9
clone 3.9, from mouse
Synonym(e):
Integrin alpha-X, CD11 antigen-like family member C, Leu M5, Leukocyte adhesion glycoprotein p150, 95 alpha chain, Leukocyte adhesion receptor p150, 95, CD antigen CD11c
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE-Cy7
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
3.9, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
pkg of 5 μL (1 μg/test)
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGAX(3687)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CD11c in one million human peripheral blood monocytes.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable