MABF293
Anti-CD46 Antibody, clone 8A9.1
clone 8A9.1, from mouse
Synonym(e):
Membrane cofactor protein, TLX, Trophoblast leukocyte common antigen, CD46, CD46
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8A9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD46(4179)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD46 in 1X10E6 HeLa cells.
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CD46 in 0.25 µg of human CD46 extracellular domain mIg Fc fusion protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable