MABF2073
Anti-Rabies Virus CVS-11 Antibody, clone 509-6
clone 509-6, from mouse
Synonym(e):
Glycoprotein, Glycoprotein Rabies virus, Rabies virus strain CVS-11
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
509-6, monoclonal
Speziesreaktivität
rabies virus
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
Isotyp
IgG2aκ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
ELISA Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in ELISA applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) Analysis: A representative lot detected Rabies Virus in Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) applications (Marissen, W.E., et. al. (2005). J Virol. 79(8):4672-8).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected glycoprotein of Rabies virus in one million L929 cells expressing the rabies protein.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable