Wichtige Dokumente
MABF2070
Sigma-Aldrich
Anti-Protein-Tyrosinphosphatase eta (CD148) Antikörper, Klon 8A-1
clone 8A-1, from hamster(Syrian)
Synonym(e):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase eta, EC: 3.1.3.48, Protein-tyrosine phosphatase eta, R-PTP-eta, HPTP beta-like tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase receptor type J, R-PTP-J, Susceptibility to colon cancer 1, CD148
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
hamster (Syrian)
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8A-1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Ptprj(19271)
Allgemeine Beschreibung
Rezeptor-Tyrosin-Protein-Phosphatase eta (UniProt: Q64455; auch bekannt als EC: 3.1.3.48, Protein-Tyrosin-Phosphatase eta, R-PTP-eta, HPTP beta-ähnliche Tyrosinphosphatase Protein-Tyrosin-Phosphatase-Rezeptor Typ J, R-PTP-J, Anfälligkeit für Dickdarmkrebs 1, CD148) wird durch das Gen Ptprj (auch bekannt als Byp, Scc1) (Gen-ID: 19271) in Mausspezies kodiert. R-PTP-eta ist ein monomeres Single-Pass-Typ-I-Membranprotein, das in hohen Konzentrationen in Gehirn, Niere, Milz und Darm exprimiert wird; eine geringere Expression ist in Leber, Lunge, Thymus und Herz zu beobachten. Es wird außerdem in hohen Konzentrationen in der myeloischen Zelllinie FDC-P2 exprimiert, in der prä-B-lymphoiden Zelllinie WEHI-231 dagegen in geringeren Konzentrationen. Bei der Fibroblasten-Zelllinie NIH3T3 und der erythroiden Zelllinie F5-5 fehlt diese Expression. Es wird mit einem Signalpeptid (AS 1–28) synthetisiert, das anschließend abgespalten wird. Die reife Form hat eine extrazelluläre Domäne (AS 29–876), eine helikale Region (AS 877–897) und eine zytoplasmatische Domäne (AS 898–1238). R-PTP-eta dephosphoryliert CTNND1, FLT3, PDGFRB, MET, RET, KDR, LYN, SRC, MAPK1, MAPK3, EGFR, TJP1, OCLN, PIK3R1 und PIK3R2 oder trägt zu deren Dephosphorylierung bei und spielt eine Rolle bei Zelladhäsion, Migration, Proliferation und Differenzierung. Es ist auch an der Entwicklung der Blutgefäße beteiligt und kann am Mechanismus der Kontakthemmung des Zellwachstums mitwirken. Es wirkt sich positiv auf die Zell-Matrix-Adhäsion sowie auf die Thrombozytenaktivierung und Thrombose aus. Es kann auch als negativer Regulator der Zellproliferation dienen und wirkt sich über die Dephosphorylierung von PDGFR negativ auf die PDGF-stimulierte Zellmigration aus. R-PTP-eta ist auch am T-Zell-Rezeptor(TCR)-Signalweg beteiligt, wo es bei der TCR-Aktivierung hochreguliert und von den immunologischen Synapsen ausgeschlossen wird, während es bei der Trennung von T-Zellen und Antigen-präsentierenden Zellen (APC) nicht mehr ausgeschlossen wird und PLCG1 und LAT dephosphorylieren kann, um die Verlängerung des Signalwegs herunterzuregulieren.
Spezifität
Klon 8A-1 färbt Protein-Tyrosin-Phosphatase eta in Gewebeschnitten der Milz von Mäusen.
Immunogen
293T-Zellen, die das murine CD148 exprimieren.
Anwendung
Anti-Protein-Tyrosinphosphatase eta (CD148), Klon 8A-1, Best.- Nr. MABF2070, ist ein monoklonaler Antikörper des Goldhamsters, der Rezeptor-Tyrosin-Proteinphosphatase eta (CD148) nachweist und für die Verwendung in der Durchflusszytometrie, Immunhistochemie (Paraffin) und in Western-Blot getestet wurde.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Protein-Tyrosin-Phosphatase eta (CD148) in Western-Blot-Anwendungen nachgewiesen (Stepanek, O., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(25):22101–12).
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Protein-Tyrosin-Phosphatase eta (CD148) in immunhistochemischen Anwendungen nachgewiesen (Katsumoto, T.R., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(5): 2037-48.).
Durchflusszytometrische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Protein-Tyrosin-Phosphatase eta (CD148) in durchflusszytometrischen Anwendungen nachgewiesen (Stepanek, O., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(25):22101-12; Lin, J., et. al. (2004). J Immunol. 173(4):2324–30).
Qualität
Beurteilt mittels Immunhistochemie an Milzgewebe der Maus.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:250-Verdünnung dieses Antikörpers im Verhältnis wurde Protein-Tyrosin-Phosphatase eta (CD148) in Milzgewebeschnitten von Mäusen gefärbt.
Zielbeschreibung
136,77 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonaler Antikörper IgG2-IgG3 des Goldhamsters in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash