MABF2061
Anti-TAPA-1 (CD81) Antibody, clone 5A6
clone 5A6, from mouse
Synonym(e):
CD81 antigen, 26 kDa cell surface protein TAPA-1, Target of the antiproliferative antibody 1, Tetraspanin-28, Tspan-28
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5A6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD81(975)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated TAPA-1 (CD81) in Immunoprecipitation applications (Clark, K.L., et. al. (2004). J Biol Chem. 279(19):19401-6; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected TAPA-1 (CD81) in Flow Cytometry applications (van Zelm, M.C., et. al. (2010). J Clin Invest. 120(4):1265-74; Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Inhibition: A representative lot inhibited the growth and proliferation of OCI-LY8 cell line. (Oren, R., et. al. (1990). Mol Cell Biol. 10(8):4007-15).
Qualität
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TAPA-1 (CD81) in one million HUH-7 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash