MABF2059
Anti-NKp46 (CD335) Antibody, clone 461-G1
clone 461-G1, from mouse
Synonym(e):
Natural cytotoxicity triggering receptor 1, Lymphocyte antigen 94 homolog, NK cell-activating receptor, Natural killer cell p46-related protein, NK-p46, hNKp46, CD335
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
461-G1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NCR1(9437)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Entzündung & Immunologie
ELISA Analysis: A representative lot detected NKp46 (CD335) in ELISA applications (Yossef, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(2):e0118936).
Qualität
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG1.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit