MABF1988
Anti-CMTM6 Antibody, clone RCT6
Synonym(e):
CKLF-like MARVEL transmembrane domain-containing protein 6;Chemokine-like factor superfamily member 6
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RCT6, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 20.42 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
Epitopsequenz
C-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CMTM6(54918)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western blotting in lysates from 8505c cells overexpressing CMTM6.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected CMTM6 in lysates from 8505C cells overexpressing CMTM6, but not in knockout or untransfected cells.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CMTM6 in Immunohistochemistry applications (Mezzadra, R., et al. (2017). Nature. 549(7670):106-110).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable