MABE2032
Anti-MLK1/MRTF-A Antibody, clone 1A11
Synonym(e):
MRTF-A, MKL/myocardin-like protein 1, Megakaryoblastic leukemia 1 protein, Megakaryocytic acute leukemia protein, Myocardin-related transcription factor A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1A11, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 98.92 kDa
observed mol wt ~140 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Epitopsequenz
N-terminal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... MRTFA(57591)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Ramos cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected MLK1/MRTF-A in Ramos cell lysate.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Immunofluorescence application (Busche, S., et al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt16):2803-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MLK1/MRTF-A in Western Blotting application (Weissbach, J., et al. (2016). Mol Cell Biol. 36(10):1526-39).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable