MABE2005
Anti-RNF4 Antibody, clone 11-3.1
Synonym(e):
E3 ubiquitin-protein ligase RNF4, Protein SNURF, RING finger protein 4, Small nuclear ring finger protein
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11-3.1, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 21.32 kDa
observed mol wt ~32 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 100
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
Epitopsequenz
Unknown
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... RNF4(6047)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution from a representative lot detected RNF4 protein in lysate from HeLa cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected RNF4 in Immunocytochemistry application (Saito, M., et al. (2014). Biochem Biophys Res Commun. 447(1):83-8).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected RNF4 in Western Blotting application (Saito, M., et al. (2014). Biochem Biophys Res Commun. 447(1):83-8).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rekonstituierung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable