MABE1074
Anti-SMARCA3 (HLTF) Antibody, clone 11-1
clone 11-1, from mouse
Synonym(e):
Helicase-like transcription factor, DNA-binding protein/plasminogen activator inhibitor 1 regulator, HIP116, RING finger protein 80, Sucrose nonfermenting protein 2-like 3, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamil
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11-1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HLTF(6596)
Allgemeine Beschreibung
Ref.: Arcolia, V et al. (2014). BMC Cancer 14, 492.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected predominantly nuclear HLTF (SMARCA3) immunoreactivity in human breast cancer tissue section.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1