MABE1066
Anti-SETDB1 Antibody, clone F0838
clone F0838, from mouse
Synonym(e):
Histone-lysine N-methyltransferase SETDB1, EC: 2.1.1.43, ERG-associated protein with SET domain, ESET, SET domain bifurcated 1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F0838, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Setdb1(84505)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SETDB1 in 129/S6/SvEv mouse embryonic stem cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit