MABD390
Anti-SPRY1 Antibody, clone 7E6.2
culture supernatant, clone 7E6.2, from mouse
Synonym(e):
Protein sprouty homolog 1, Spry-1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7E6.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SPRY1(10252)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected SPRY1 in 10 µg of HepG2 human hepatocellular carcinoma cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2