MABD106
Anti-OTX2 Antibody, clone 8D8.2
clone 8D8.2, from mouse
Synonym(e):
Homeobox protein OTX2, Orthodenticle homolog 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8D8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... OTX2(5015)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Stammzellforschung
Transkriptionsfaktoren
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected OTX2 in 10 µg of human retinoblastoma Y79 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable