MAB8188
Anti-EBV EA-R-p17 Antibody, clone 5B11
clone 5B11, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Early Antigen Protein R, Nuclear Antigen, BHRF1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5B11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Anwendung
Infektionskrankheiten
Virale Infektionskrankheiten
Immunoprecipitation
Immunofluorescence
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable