Merck
MAB5268
Sigma-Aldrich
Anti-Chromogranin-A-Antikörper, Klon LK2H10
clone LK2H10, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CgA, Pituitary Secretory Protein I
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
LK2H10, monoclonal
Speziesreaktivität
porcine, pig, monkey, rat, human, mouse
Darf nicht reagieren mit
guinea pig, rabbit, sheep
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHGA(1113)
Allgemeine Beschreibung
Chromogranin A (ein Protein aus 439 Aminosäuren, das auf Chromosom 14 kodiert wird) ist im gesamten Körper in neuroendokrinen Zellen vorhanden, einschließlich der neuroendokrinen Zellen von Dick- und Dünndarm, Nebennierenmark und Langerhans-Inseln. Es ist ein ausgezeichneter Marker für Karzinoidtumoren, Phenochromozytome, Paragangliome und andere neuroendokrine Tumoren. Die Koexpression von Chromogranin A und neuronspezifischer Enolase (NSE) kommt bei neuroendokrinen Neoplasien häufig vor.
Spezifität
Chromogranin, ein saures Protein mit einem Molekulargewicht von etwa 68 kDa, findet sich in den Polypeptid-Hormon-haltigen Sekretionsgranula von endokrinen Geweben des Menschen. Der Anti-Chromogranin-A-Antikörper kann zur Färbung der meisten normalen und neoplastischen endokrinen Gewebe verwendet werden, die sekretorische Granula enthalten (Ausnahmen sind Zellen des Hypothalamus und des hinteren Teils der Hypophyse, die bekanntermaßen Sekretionsgranula enthalten). Der Färbungsgrad ist in der Regel proportional zur Anzahl der vorhandenen Sekretionsgranula (1).
Anwendung
Immunhistochemie:
Eine 1–10-μg/ml-Konzentration einer früheren Charge wurde in IH verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Weisen Sie Chromogranin A mittels dieses Anti-Chromogranin-A-Antikörpers (Klon LK2H10) nach, der für die Verwendung in IH, IH(P) und WB validiert wurde.
Verpackung
500 μl
Qualität
Routinemäßig mittels Western-Blot in Pancreaslysaten der Maus beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:1000-Verdünnung dieser Charge wurde Chromogranin A in 10 μg Pankreaslysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
50 kDa
Verlinkung
Ersetzt: CBL219
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1 in einem Puffer mit 0,05 mol/l Borat-gepufferter Kochsalzlösung, 0,15 mol/l NaCl, pH-Wert 8,2 mit 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Immunoblot von Pankreas-, Nebennieren-, Darm- und Schilddrüsengewebe: PC12-Zelllysat, humanes Pankreasgewebe
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Empfehlung
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Specific endocrine tissue marker defined by a monoclonal antibody.
Lloyd, R V and Wilson, B S
Science (New York, N.Y.), 222, 628-630 (1983)
Fausto J Rodriguez et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 19(4), 623-629 (2008-08-20)
Co-deletion of chromosome arms 1p and 19q, characteristic of oligodendroglial tumors, was recently found to be mediated by t(1;19)(q10;p10). To evaluate the prevalence of 1p19q co-deletion and t(1;19) in extraventricular neurocytomas (EVN), we studied tumors from 23 patients, including 13
Tieying Hou et al.
Cancer cytopathology, 128(10), 725-732 (2020-06-24)
Insulinoma-associated protein 1 (INSM1) has recently emerged as a reliable nuclear immunostaining marker for detecting neuroendocrine tumors (NETs) in paraffin-embedded surgical samples and cytologic cell blocks, but the reliability of INSM1 staining on cytologic smears is understudied. This study investigated
Neuron precursor features of spindle cell oncocytoma of adenohypophysis.
Sanda Alexandrescu,Robert E Brown,Nitin Tandon,Meenakshi B Bhattacharjee
Annals of Clinical and Laboratory Science null
Noèlia Téllez et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 311(3), E554-E563 (2016-07-14)
Limitations in β-cell regeneration potential in middle-aged animals could contribute to the increased risk to develop diabetes associated with aging. We investigated β-cell regeneration of middle-aged Wistar rats in response to two different regenerative stimuli: partial pancreatectomy (Px + V)