MAB386
Anti-Myelin-Basisprotein-Antikörper, AS 82–87
culture supernatant, clone 12, Chemicon®
Synonym(e):
MBP
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
12, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat, sheep, mouse, rabbit, chicken, guinea pig, bovine, all
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MBP(4155)
mouse ... Mbp(17196)
rat ... Mbp(24547)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neuronen & Glia-Marker
Neurochemie & Neurotrophine
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde bei Gefrierschnitten verwendet.
ELISA/RIA:
Eine 1:1000-Verdünnung einer früheren Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA/RIA verwendet.
Western Blot:
In Western Blots wird eine 18–20-kDa-Bande identifiziert.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Qualität
Western-Blot-Analyse:
Mit einer 1:500-Verdünnung der Antikörper-Charge wurden vier Isoformen von MBP auf 10 µg Gehirnlysat der Maus nachgewiesen.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Hirngewebe
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable