MAB3306
Anti-MMP-3 Antibody, cross reacts w/hMMP-10, clone 55-2A4
clone 55-2A4, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Stromelysin-1, Transin, Proteoglycanase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
55-2A4, monoclonal
Speziesreaktivität
human, pig, rat, sheep
Darf nicht reagieren mit
bovine, rabbit, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MMP3(4314)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry on paraffin-embedded tissues (5-10μg/mL, PLP fixation required, not recommended for traditional formalin fixation. Immunohistochemistry on fresh frozen sections (0.5 μg/mL)
ElA
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Manufactured by Daiichi Fine Chemical Co., Ltd
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable