Wichtige Dokumente
MAB1950Z
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin-α-2-Antikörper, Klon P1E6, azidfrei
clone P1E6, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
CD49b, MAB1950
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
P1E6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotyp
IgG1
Eignung
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA2(3673)
Spezifität
Erkennt Alpha-2-Integrin.
Anwendung
Dieser Anti-Integrin-α2-Antikörper, Klon P1E6, azidfrei, ist zur Verwendung in IC, IH und FUNC zum Nachweis von Integrin α2 validiert.
Geeignet für Adhäsions- und Inhibitionsassays unter Verwendung von Fibroblasten, Epithelzellen, Endothelzellen und nicht aktivierten Thrombozyten an den Collagen-Typen I, III, IV, VI und Laminin.
Geeignet für die Immunfluoreszenz unter Verwendung von frisch gefrorenem oder Aceton-fixiertem Gewebe. Nicht zur Verwendung in traditionellem formalinfixiertem, in Paraffin eingebettetem Gewebe empfohlen.
Endgültige Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigtes Immunglobulin der Maus in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,1, ohne Konservierungsmittel.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Engineering integrin-specific surfaces with a triple-helical collagen-mimetic peptide.
Catherine D Reyes, Andres J Garcia, Catherine D Reyes, Andres J Garcia
Journal of Biomedical Materials Research Part A null
Co-clustering of beta 1 integrins, cytoskeletal proteins, and tyrosine-phosphorylated substrates during integrin-mediated leukocyte aggregation.
Sanchez-Mateos, P, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 151, 3817-3828 (1993)
Induction of endothelial cell activation by a triple helical alpha2beta integrin ligand, derived from type I collagen alpha1(I)496-507.
Baronas-Lowell, D; Lauer-Fields, JL; Fields, GB
The Journal of Biological Chemistry null
Regulation of integrin-mediated myeloid cell adhesion to fibronectin: influence of disulfide reducing agents, divalent cations and phorbol ester.
Davis, G E and Camarillo, C W
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 151, 7138-7150 (1993)
A J Miles et al.
The Journal of biological chemistry, 270(49), 29047-29050 (1995-12-08)
Tumor cell adhesion to the triple-helical domain of basement membrane (type IV) collagen occurs at several different regions. Cellular recognition of the sequence spanning alpha 1(IV)531-543 has been proposed to be independent of triple-helical conformation (Miles, A. J., Skubitz, A.