Wichtige Dokumente
MAB1794H
Sigma-Aldrich
Anti-Human-B-Zellen (CD19)-Antikörper, Klon FMC63, Phykoerythrin-konjugiert
clone FMC63, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
B-lymphocyte Surface Antigen B4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
FMC63, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG2a
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CD19(930)
Allgemeine Beschreibung
BIOCHEMIE:
p I = 7,0
Spezifität
Die Spezifität dieses Antikörpers entspricht der von monoklonalen CD19-Antikörpern (Zola et al., 1988, 1989), basierend auf Vergleichsstudien, Antigenerkennung und positiver Reaktion mit einer CD19-transfizierten Zelllinie. Er weist ein 96-kDa-Einzelketten-Glykoprotein auf der Oberfläche humaner Zellen der B-Linie, einschließlich Prä-B-Zellen, nach. B-Zellen können im peripheren Blut und in Geweben nachgewiesen werden. Der Antikörper reagiert mit den meisten bösartigen B-Zell-Erkrankungen, einschließlich chronischer lymphatischer Leukämie und den meisten Lymphomen, jedoch nicht mit dem multiplen Myelom.
Zellreaktivität:
Normal: Färbt alle B-Lymphozyten im peripheren Blut und in der Milz. Negativ auf Granulozyten, Monozyten, Blutplättchen, Erythrozyten und T-Lymphozyten.
Klinisch:
Chronische Lymphatische B-Zell-Leukämie (B-CLL) +
Pro-Lymphatische Leukämie (PLL) +
Haarzell-Leukämie (HCL) +
Allgemeine akute lymphoblastische Leukämie (CALL) +
Prä-B-akute lymphatische Leukämie (prä-B-ALL) +
NULL-akute lymphatische Leukämie (NULL-ALL) +
T-akute lymphoblastische Leukämie (T-ALL) -
T-allgemeine lymphatische Leukämie (T-CLL) -
Immunogen
Raji-Zellen
Anwendung
Dieser Anti-Human-B-Zellen-(CD19-)Antikörper, Klon FMC63, Phykoerythrin-konjugiert, ist für die Verwendung in FC zum Nachweis von CD19 validiert.
Dieser Antikörper eignet sich für die Zählung normaler B-Lymphozyten und die Typisierung maligner B-Zellen mittels Durchflusszytometrie.
EMPFOHLENE VERWENDUNG
Durchflusszytometrie – Verwenden Sie 10 μl direkt aus dem Fläschchen pro 100 μl Vollblut oder 1 x 10E(6) periphere mononukleäre Blutzellen (PBMC) in 100 μl Puffer.
Forschungskategorie
Entzündung und Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline und Immunologie
Verlinkung
Ersetzt: CBL141P
Physikalische Form
Aufgereinigt aus der Aszitesflüssigkeit der Maus. R-Phykoerythrin-konjugiert. Der Antikörper wird in 1,0 ml PBS 0,01 M, 0,1 % Natriumazid, pH 7,1, 0,2 % BSA geliefert. Die Merkmale der einzelnen Chargen werden durch Elektrophorese und Durchflusszytometrie geprüft.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate lagern. NICHT EINFRIEREN. Vor Licht schützen.
WARNUNG: Die monoklonale Reagenzlösung enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Aufgrund möglicher Gefährdungen durch Ansammlung dieses Materials in Rohren sollte verbrauchtes Reagenz mit großzügigen Wassermengen entsorgt werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable