Wichtige Dokumente
MAB1243
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisol-Antikörper, 3-CMO, Klon F4P1A3
clone F4P1A3, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-Cortisol-Antikörper
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
F4P1A3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
Isotyp
IgG2b
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Spezifität
Cortisol. 1 x 109 l/mol.
Kreuzreaktivität:
Cortison 100 %
Prednisolon 45 %
11-Deoxycortisol 55 %
Immunogen
Cortisol-3-CMO-BSA
Epitop: 3-CMO
Anwendung
Der Anti-Cortisol-Antikörper (3-CMO, Klon F4P1A3) ist ein Antikörper gegen Cortisol für die Verwendung in ELISA.
Forschungskategorie
Metabolismus
Forschungsunterkategorie
Stoffwechselhormone & Rezeptoren
Immunoassay.
Mit Puffer (pH-Wert 7,5–8,0) auf die gewünschten Arbeitsvolumina verdünnen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: CBL72
Physikalische Form
Aufgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS, pH-Wert 7,4, mit 50 % Glycerin und 0,1 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu zwölf Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftau-Zyklen vermeiden.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2