Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
MAB1217F
Sigma-Aldrich
Anti-FMC-7-B-Zell-Lymphozytenmarker-Antikörper, Klon FMC-7, FITC-Konjugat
clone FMC-7, Chemicon®, from mouse
Synonym(e):
Anti-FMC-7, FITC, Anti-FMC-7-Antikörper, B-Zell-Marker-Erkennung
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
FITC conjugate
Antikörperform
purified immunoglobulin
Klon
FMC-7, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgM
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
B-Zellen sind Lymphozyten mit einer wichtigen Rolle bei der humoralen Immunreaktion im Gegensatz zur zellvermittelten Immunreaktion, die von T-Zellen reguliert wird. Die Hauptfunktion der B-Zellen ist die Bildung von Antikörpern gegen lösliche Antigene. B-Zellen sind ein wesentlicher Bestandteil des adaptiven Immunsystems. Der B-Zell-Lymphozytenmarker FMC-7 ist ein auf B-Zellen beschränktes Antigen von 105 kDa, das auf etwa 50 % der adulten humanen B-Zellen im peripheren Blut exprimiert wird. Bei der-B-Zell-Aktivierung in vivo steigt die FMC7-Expression anfänglich an. Die Antikörper sezernierenden B-Zellen haben die FMC7-Determinante verloren. Im normalen Blut markiert der monoklonale Antikörper FMC7 eine Subpopulation der B-Lymphozyten. Die Expression des von FMC7 erkannten Antigens scheint mit der Reifung verbunden zu sein und dient zur Unterscheidung verschiedener Typen von B-Zell-Leukämien.
BIOCHEMIE: p I = 7,4
Spezifität
Beim 5. Leucocyte Typing Workshop, der 1993 in Boston, USA, stattfand, wurde kein Cluster mit dem FMC-7-Antikörper gefunden. Dieser Antikörper weist ein Glykoprotein von 105 kDa nach, das auf zirkulierenden B-Lymphozyten vorkommt (Brooks et al., 1981). Untersuchungen an normalen Lymphozyten, leukämischen Zellen und Zelllinien deuten darauf hin, dass FMC-7 ein Marker für ein begrenztes Segment des Reifungswegs der B-Zellen ist (Catovsky et al., 1981; Zola et al., 1984). Dieses Glykoprotein wird in unterschiedlichem Ausmaß auf normalen zirkulierenden B-Zellen sowie bei chronischer lymphatischer B-Zell-Leukämie (B-CLL), Prolymphozytenleukämie (PLL) und anderen B-Zell-Neoplasien exprimiert (Zola et al., 1984, 1987; Bloem et al., 1988; Melo et al., 1988; Ferro & Zola, 1990; Mulligan, 1990; Zola et al., 1991; Burhem & Cawley, 1994; Huh et al., 1994). Es markiert dieselbe Population wie CD22-Antikörper, reagiert jedoch mit einem anderen Antigen (Zola et al 1987).
Zellreaktivität: 1
Färbt B-Lymphozyten des peripheren Bluts und B-Lymphozyten der Tonsillen. Keine Reaktion mit Granulozyten, Monozyten, Thrombozyten, Erythrozyten, T-Lymphozyten oder Null-Zellen. Reagiert mit den Zelllinien HRIK und Raji.
Klinische 9,12,13 Expression
B-Zell-Prolymphozytenleukämie (B-PLL) stark positiv
Haarzell-Leukämie (HCL) stark positiv
Haarzell-Leukämie-Variante (HCL-V) stark positiv
Milzlymphom mit villösen Lymphozyten (SLVL) positiv
Chronische lymphatische B-Zell-Leukämie (B-CLL) negativ bis schwach positiv
Immunogen
Die humane B-lymphoblastoide Zelllinie HRIK.
Anwendung
Dieser Anti-FMC-7-B-Zell-Lymphozytenmarker-Antikörper, Klon FMC-7, FITC-konjugiert, ist für die Verwendung in der Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis des FMC-7-B-Zell-Lymphozytenmarkers validiert.
Dieser Antikörper kann für die Differenzierung von PLL aus B-CLL verwendet werden. Es eignet sich auch zur Bestätigung der Diagnose anderer Erkrankungen wie HCL, HCL-V und SLVL. Geeignet für die Erkennung einer Resterkrankung bei Patienten, die gegen diese Erkrankungen behandelt werden.
EMPFOHLENE VERWENDUNG:
Durchflusszytometrie – Verwenden Sie 10 μl direkt aus dem Fläschchen pro 100 μl Vollblut oder 1 x 10E6 periphere mononukleäre Blutzellen (PBMC) in 100 μl Puffer.
Forschungskategorie
Entzündung & Immunologie
Forschungsunterkategorie
Immunglobuline & Immunologie
Zielbeschreibung
105 kDa
Verlinkung
Ersetzt: CBL1416F
Physikalische Form
Der Antikörper ist in 1,0 ml 0,1 M Tris-HCl, 0,5 M NaCl, 10 mM Glycin, pH-Wert 8,0 mit 0,2 % Rinderserumalbumin und 0,1 % Natriumazid erhältlich. Die Merkmale der einzelnen Chargen werden durch Elektrophorese und Durchflusszytometrie geprüft.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C bis zu 6 Monate lagern. NICHT EINFRIEREN. Vor Licht schützen.
WARNUNG: Die monoklonale Reagenzlösung enthält 0,1 % Natriumazid als Konservierungsmittel. Aufgrund möglicher Gefährdungen durch Ansammlung dieses Materials in Rohren sollte verbrauchtes Reagenz mit großzügigen Wassermengen entsorgt werden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Humane Lymphozyten des peripheren Bluts, HRIK- und Raji-Zelllinien
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable