Wichtige Dokumente
LSKS096
Millipore
Montage SEQ96 Kit zur Aufreinigung von Sequenzieransätzen
Purification of sequencing reactions
Synonym(e):
Multiscreen SEQ
About This Item
UNSPSC-Code:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NA.52
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Montage®
Methode(n)
DNA sequencing: suitable
Plattengröße
96 wells
Anwendung(en)
genomic analysis
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Montage SEQ96 Kit zur Aufreinigung von Sequenzieransätzen bietet die Filtrationsplatte und -Lösung, die für die Entfernung von kontaminierenden Salzen und nicht eingebauten Farbstoff-Terminatoren aus DNA-Sequenzierungsreaktionen notwendig ist. Die vakuumbasierte Größenausschluss-Auftrennungsplattform macht Gelfiltration oder Bind-Wash-Elute-Säulen überflüssig, für die Zentrifugation erforderlich ist. Für die Durchführung des gesamten Protokolls ist nur sehr wenig Zeit erforderlich, in der Regel weniger als 10 Minuten. Außerdem ermöglicht die optimierte Filtrationsfläche kleinere Ansätze und führt somit zu geringeren DNA-Sequenzierungskosten. Das Montage SEQ96 Kit zur Aufreinigung von Sequenzieransätzen besteht aus einer 96-Well-SEQ-Platte und einer Injektionslösung.
Anwendung
Das Montage SEQ96 Kit zur Aufreinigung von Sequenzieransätzen eignet sich für:
  • die Reinigung von Produkten der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) und zum Entfernen nicht eingebauter Primer und Farbstoff-Terminatoren für die Mutationsanalyse von Krüppel-ähnlichem Faktor-4 (KLF4)
  • die Aufreinigung von Sequenzieransätzen
  • die 16S rDNA-Sequenzanalyse zur Entfernung nicht eingebauter Farbstoff-Terminatoren aus der Sequenzierungsreaktion
Komponenten
96-Well-Mikrotiterplatten und Injektionslösung im Lieferumfang enthalten
Physikalische Form
Farbcode: Blau
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Nein
Rechtliche Hinweise
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process