LSKCTB500
Tris Buffer, 0.5 L
Synonym(e):
Tris Buffer, Tris Buffer Solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 500 mL
Hersteller/Markenname
Montage®
Methode(n)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
All
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process