Merck
KZZZA04TH3
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Materialien
polyester support
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
Opticap® XL 4
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Länge
7.7 in.
Breite
3.3 in.
Filtrationsfläche
0 m2
Matrix
No Media
Fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Rechtliche Hinweise
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany