Merck
JAWP09025
Millipore
Omnipore-Membranfilter
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonym(e):
PTFE-Membranfilter, Porengröße 1,0 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Omnipore
Parameter
130 °C max. temp.
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
85 μm
Porengröße
1.0 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Omnipore-Membran ist eine hydrophile Polytetrafluorethylen(PTFE)-Membran, die mit allen Lösungsmitteln, Säuren, Proben auf organischer Basis und alkalischen Lösungen kompatibel ist
Anwendung
  • Filtration von wässrigen Lösungen
  • Klärfiltration saurer und alkalischer Lösungen
  • Filtration mobiler Phasen bei HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analyse auf Mikroplastik
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Biologisch und chemisch inert.
  • Ermöglicht aufgrund der hohen Porosität hohe Durchflussraten.
Rechtliche Hinweise
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany