Alle Fotos(1)
Key Documents
IQ70XXPKT1
Milli-Q
Milli-Q® IQ 7010-15 Aufreinigungskit
This product is replaced with IQ70XXPKIT. Search to Explore!
Synonym(e):
Milli-Q® IQ Aufreinigungskit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Kit contains IPAK Gard® 10-15 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
Verpackung
pkg of 1 kit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Dieses Wasseraufbereitungskit beinhaltet die folgenden Komponenten:
  • Das IPAK Gard® 10-15 Vorbehandlungspack schützt die Umkehrosmosemembran (RO-Membran) und steigert die Systemleistung, indem er Kolloide, Feststoffpartikel und freies Chlor effizient aus dem Leitungswasser entfernt.
  • Das IPAK Quanta® Polishing-Modul enthält innovative IQnano Ionenaustauschermedien, die Ionen bis in den Spurenbereich entfernen. Zusätzlich scheidet hochwertige synthetische Aktivkohle Spuren organischer Verunreinigungen ab.
  • Der für eine nahtlose Integration umgestaltete Tankentlüftungsfilter bietet verbesserten Schutz gegen Verunreinigungen aus der Luft.
Dieses Kit ist für die Verwendung mit Milli-Q® IQ 7010-15-Systemen zur Erzeugung von Reinwasser des Typs 2 und Reinstwasser des Typs 1 bestimmt.
Anwendung
Optimaler Schutz der RO-Membran, Entfernung von Ionen und organischen Verunreinigungen bis in den Spurenbereich sowie verbesserter Schutz gegen Luftschadstoffe.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das IPAK Gard® 10-15 Vorbehandlungspack enthält:
  • Aktivkohle zum Schutz gegen freies Chlor.
  • Tiefenfilter zum Schutz vor Partikeln und Kolloiden
Der Tank-Belüftungsfilter enthält:
  • Aktivkohle zum Entfernen von flüchtigen organischen Verunreinigungen
  • Natronkalk zum Entfernen von CO2
  • Membranfilter, der das Eindringen von Partikeln und Bakterien in den Tank verhindert
Das IPAK Quanta® Polishing-Modul enthält:
  • Innovative IQnano Ionenaustauschmedien zum Entfernen von Ionen bis in den Spurenbereich
  • Hochwertige synthetische Aktivkohle, die organische Spurenverunreinigungen beseitigt
Außerdem sind 63 % der Teilelieferanten für die IPAK Gard®-Kartusche und 78 % der Teilelieferanten für die IPAK Quanta®-Kartusche in diesem Kit durch ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.
Rechtliche Hinweise
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany