Wichtige Dokumente
IPAKGARH1
Milli-Q
IPAK Gard® Vorbehandlungspack
This product is replaced with IPAKGARDH1. Search to Explore!
Synonym(e):
IPAK Gard® H 3-5 Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
For optimal protection of the reverse osmosis membrane
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
IPAK Gard®
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Aufnahme
feed water nature potable tap water (with hardness (as CaCO3) > 300 ppm)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Allgemeine Beschreibung
Das IPAK Gard® 3-5 Vorbehandlungspack H bietet optimalen Schutz für die Umkehrosmose-Membran (RO-Membran) für Hartwasser, verbessert die Leistung Ihres Systems und verlängert seine Lebensdauer.
Zur Verwendung mit den Milli-Q®IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 und Milli-Q® EQ 7008/16 Wasseraufbereitungssystemen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Aktivkohle schützt gegen freies Chlor.
  • Polyphosphat-Beads zum Schutz vor Verkalkung und Ausfällung.
  • Der Tiefenfilter schützt gegen Partikel und Kolloide.
  • 63 % der Teilelieferanten sind durch ISO 14001 Umweltmanagementsystem-zertifiziert.
Rechtliche Hinweise
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany