Wichtige Dokumente
INTELLIFLEX-RU0
Millipore
xMAP® INTELLIFLEX RU0
multiplex up to 500 analytes
Synonym(e):
Luminex Multiplexing Platform, Luminex xmap Instrument, Millipore Multiplexing Instrument
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.84
Allgemeine Beschreibung
Das xMAP® INTELLIFLEX RU0 System ist der neueste Zugang zur Luminex-Familie und weist moderne Merkmale wie einen integrierten PC mit Touchscreen und automatisierte Wartungsfunktionen auf. Das Design reduziert die Notwendigkeit für eine optische Ausrichtung und ist kleiner und leichter als andere Durchflusszytometrie-basierte Luminex-Lesegeräte. Das System liest sowohl 96- als auch 384-Well-Mikrotiterplatten.
Rechtliche Hinweise
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
In der Europäischen Union wird dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer als Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE, Waste Electric and Electronic Equipment) erachtet.