IL029
Interleukin-12 Protein, Recombinant human
The recombinant human Interleukin-12 protein (or IL-12 protein) is a potent regulator of cell mediated immune responses & it induces IFN-gamma production by NK & T cells.
Synonym(e):
IL-12
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in CHO cells
Assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Spezifische Aktivität
≥1.0 x 10E6 U/mg
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
<0.1 ng/μg endotoxin (of IL-12; 1EU/μg)
Aufnahme
sample type hematopoietic stem cell(s)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3