Wichtige Dokumente
IEVH85R
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
1 roll, 8.5 cm × 10 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
Synonym(e):
Immobilon® NOW, Immobilon® narrow roll, Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
UNSPSC-Code:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
Produktbezeichnung
Immobilon®-E PVDF-Membran, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materialien
PVDF membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
Hersteller/Markenname
Immobilon®
Methode(n)
western blot: suitable
Filter L × B
8.5 cm × 10 m
Porengröße
0.45 μm pore size
Kompatibilität
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
Nachweisverfahren
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Diese Rolle im Format 8,5 cm x 10 m bietet bequeme Handhabung mit nur einem Schnitt für standardmäßige Mini-Blots (7 x 8,5 cm) und Midi-Blots (8,5 x 13,5 cm). Das Produkt funktioniert mit dem optionalen Immobilon NOW Dispenser (Bestellnummer IMDISP).
Immobilon-E-Membran:
- die einzige PVDF-Membran, die in wässrigen Puffern für Feuchtigkeit durchlässig ist und so den Schritt des Anfeuchtens mit Methanol überflüssig macht.
- 45 µm Porengröße empfohlen für die meisten Western-Blotting-Anwendungen, besonders für Proteine mit einem Molekulargewicht über 20 kDa
- Kompatibel mit chemilumineszenten oder chromogenen Substraten
Immobilon® PVDF-Membranen sind in vier Typen erhältlich, die jeweils für eine andere Protein-Blotting-Anwendung optimiert sind. Die praktischen Blotting-Sandwiches sind mit vorgeschnittenen Membranblättern und Blotting-Filterpapier ausgestattet. Immobilon PVDF-Membranen bieten eine hohe Protein-Adsorption, was bedeutet, dass Sie beim Transfer oder einer Neuverprobung keine Proteine verlieren. Die offene Porenstruktur erleichtert den Zugang zu gebundenen Proteinen und das Entfernen ungebundener Proteine.
Eigenschaften & Vorteile:
- Hohe Proteinbindung für ein stärkeres Signal
- Kein Reißen, Wellen oder Brechen beim Schneiden
- Geringer Hintergrund
- Überragendes Färbungsvermögen
- Reprobing kann viele Male durchgeführt werden
Filtercode: IEVH
Immobilon-E ist die erste PVDF-Membran für Western Blotting, die mit wässrigem Transferpuffer befeuchtet werden kann. Dies macht den Vorbereitungsschritt des Anfeuchtens mit Alkohol überflüssig, der bei anderen PVDF-Membranen erforderlich ist.
Primäre Bindungsmechanismen: Elektrostatisch, hydrophob
Rechtliche Hinweise
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Protokolle
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Overview of polyacrylamide gel chemistry and detailed instructions for hand-casting polyacrylamide gels using TurboMix™ Bis-Tris Gel Casting Kits