HX0291
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hexan, HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
Abdampfrückstand
≤5 ppm
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -22 °C
Löslichkeit
0.0095 g/L
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-22 °C - closed cup