HG00C117
MYGP Agar
final pH 6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
Agar, 27.0 g/L
Dextrose, 11.0 g/L
Maltose, 3.0 g/L
Peptone, 5.0 g/L
Yeast Extract, 3.0 g/L
Verpackung
poly bottle of 12 × 500 g (HG00C117.500)
pH-Endwert
6.2±0.2 (25 °C, after autoclaving)
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable