Merck
HCYTMAG-60K-PX41
Millipore
MILLIPLEX® Human-Zytokin/Chemokin magnetischer Bead-Panel – 41-fach vorgemischt – Multiplex-Assay für die Immunologie
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Synonym(e):
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milliplex®
assay range
accuracy: 87-107%
standard curve range: 3.2-10,000 pg/mL
Methode(n)
multiplexing: suitable
Kompatibilität
configured for Premixed
Nachweisverfahren
fluorometric (Luminex xMAP)
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
„Zytokin“ ist die allgemeine Bezeichnung für eine vielfältige Gruppe von löslichen Proteinen und Peptiden, die unter normalen und pathologischen Bedingungen als Regulatoren fungieren, um die funktionellen Aktivitäten von unterschiedlichen Zellen und Gewebetypen zu modulieren. Darüber hinaus vermitteln diese Proteine direkte Interaktionen zwischen Zellen und regulieren Prozesse in der extrazellulären Umgebung. Zytokine unterscheiden sich dahingehend von Hormonen, dass sie in einem breiteren Zielzellspektrum wirken. Zudem werden sie anders als Hormone nicht von speziellen Zellen produziert, die in speziellen Drüsen angeordnet sind. Zur Proteingruppe der Zytokine zählen Lymphokine, Interferone, Kolonie-stimulierende Faktoren und Chemokine. Die Zytokin- und Chemokin-Forschung spielt eine entscheidende Rolle, um ein besseres Verständnis des Immunsystems und seiner facettenreichen Reaktionen auf die meisten Antigene sowie unterschiedlicher Krankheitszustände, wie inflammatorischen Erkrankungen, allergische Reaktionen, Reizdarmsyndrom (RDS), Sepsis und Krebs, zu erlangen.
Der MILLIPLEX® Human-Zytokin/Chemokin-Panel 1 ermöglicht die Fokussierung auf das therapeutische Potenzial von Zytokinen und die Modulation der Zytokinexpression.
Die Luminex® xMAP® Plattform verwendet ein Immunoassay-Format mit magnetischen Beads für ideale Geschwindigkeit und Empfindlichkeit, um mehrere Analyten gleichzeitig zu quantifizieren, was die Produktivität erheblich erhöht und gleichzeitig wertvolles Probenvolumen spart.
Paneltyp: Zytokine/Chemokine
Spezifität
Kreuzreaktivität
Eine Kreuzreaktivität zwischen den Antikörpern und einem der anderen Analyten in diesem Panel ist nicht nachweisbar oder nur geringfügig vorhanden.
Anwendung
  • Analyten: sCD40L, EGF, Eotaxin/CCL11, FGF-2, Flt-3-Ligand, Fractalkin, G-CSF, GM-CSF, GRO, IFN-α2, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IP-10, MCP-1, MCP-3, MDC (CCL22), MIP-1α, MIP-1β, PDGF-AA, PDGF-AB/BB, RANTES, TGF-α, TNF-α, TNF-β, VEGF
  • Empfohlene Probenart: Serum, Plasma oder Gewebe-/Zelllysat und Kulturüberstandproben
  • Empfohlene Probenverdünnung: Reines Plasma oder Serum. Gewebekulturüberstand kann eine Verdünnung mit einem geeigneten Kontrollmedium vor dem Assay erfordern. RANTES, PDGF-AA und PDGF-AB/BB erfordern eine 1:100-Verdünnung von Plasma-/Serumproben.
  • HINWEIS: RANTES, PDGF-AA und PDGF-AB/BB können nicht mit anderen Zytokinen in diesem Panel analysiert werden, da eine 1:100-Verdünnung von Plasma-/Serumproben erforderlich ist.
  • Assay-Laufzeit: Über Nacht oder 2-stündige primäre Inkubation. Für optimale Ergebnisse wird die Inkubation über Nacht empfohlen
  • Forschungskategorie: Entzündung und Immunologie
  • Forschungsunterkategorie: Fettleibigkeit, Stoffwechselerkrankungen, Entzündungs- und Autoimmunmechanismen
Verpackung
96-Well-Platte
Lagerung und Haltbarkeit
Die empfohlene Lagertemperatur für die Kitkomponenten ist 2–8 °C.
Sonstige Hinweise
Hinweis: RANTES, PDGF-AA und PDGF-AB/AA können nicht mit anderen Analyten für Serum/Plasma analysiert werden.
Sensitivität: Sensitivitäten für einzelne Zytokine/Chemokine sind dem Kit-Protokoll zu entnehmen.
Rechtliche Hinweise
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anastasiia S Boiko et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-06-03)
The present study aims at comparing the change in cytokine levels in schizophrenia patients treated with atypical antipsychotics, with or without metabolic syndrome (MetS). The study included 101 patients with schizophrenia, 38 with and 63 without MetS, who received risperidone
Patrick W Underwood et al.
Cancers, 12(2) (2020-02-07)
Smoking is highly associated with pancreatic cancer. Nicotine, the addictive component of tobacco, is involved in pancreatic cancer tumorigenesis, metastasis, and chemoresistance. This work aimed to describe the role of nicotine within the pancreatic cancer tumor microenvironment. Nicotine treatment was
Patrick W Underwood et al.
Journal of the American College of Surgeons, 230(1), 26-36 (2019-11-02)
Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration fails to diagnose up to 25% of patients with pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Proteomics can help to overcome this clinical dilemma. We hypothesized that soluble protein signatures can differentiate PDAC from benign tissues. Tissues were obtained
Vage Markosyan et al.
International journal of molecular sciences, 21(18) (2020-09-24)
Currently, the main fundamental and clinical interest for stroke therapy is focused on developing a neuroprotective treatment of a penumbra region within the therapeutic window. The development of treatments for ischemic stroke in at-risk patients is of particular interest. Preventive
Lauren Anton et al.
Frontiers in microbiology, 9, 2181-2181 (2018-10-24)
Cervicovaginal (CV) microbiota is associated with vaginal health and disease in non-pregnant women. Recent studies in pregnant women suggest that specific CV microbes are associated with preterm birth (PTB). While the associations between CV microbiota and adverse outcomes have been