Merck
HAWG050S6
Millipore
S-Pak Filter 0,45 µm, 50 mm, weiß, mit Netzaufdruck
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 50 mm, white gridded for general microbiological analysis
Synonym(e):
S-Pak® Membranfilter, Membranfilter, semipermeable Membranen
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Hersteller/Markenname
S-Pak®
Filterdurchm.
50 mm
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
sample(s) (environmental)
sample type bottled water
sample type cosmetics
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
S-Pak-Filter bestehen aus gemischten Celluloseestern (MCE) mit einer Porengröße von 0,45 μm, sind weiß gerastert und weisen einen Durchmesser von 50 mm auf. Diese Filter haben eine hohe Ausbeute und eignen sich besser für allgemeine mikrobiologische Untersuchungen. S-Pak Membranen und Membranspender revolutionieren die Handhabung von Filtern für die Membranfiltration (MF), indem sie die Vorteile gebrauchsfertiger, steriler, einzeln verpackter Membranen mit einfacher Handhabung verbinden.
Anwendung
Das S-Pak-System eignet sich zum Testen von Trinkwasser, abgefülltem Wasser und Mineralwasser gemäß internationaler Standards.
Diese Filter finden Anwendung in Bereichen wie Klinik, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel & Getränke, industrielle QC und Pharmazeutika.
Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Most, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Verpackung
Einzeln verpackt, mit blauem Trennpapier, steril
Rechtliche Hinweise
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3