Wichtige Dokumente
GSWP29325
Millipore
MF-Millipore-Membran
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
293 mm
Dicke
180 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2%
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
75 % porosity
Blasenpunkt
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)