Merck
GSWP09000
Millipore
MF-Millipore Membranfilter, Porengröße 0,22 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic, white
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,22 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Filterdurchm.
90 mm
Dicke
150 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
2%
Farbe
white
Brechungsindex
n/D 1.51
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.22 μm pore size
75 % porosity
Kapazität
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Blasenpunkt
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Biologisch inerte Mischungen aus Celluloseacetat und Cellulosenitrat haben MF-Millipore-Membranfilter zu den mit am häufigsten verwendeten Membranen für Anwendungen in Analytik und Forschung gemacht.
MF-Millipore-Filter ohne Triton-Tensid enthalten Mindestmengen eines Benetzungsmittels und weisen einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt auf als gängige MF-Millipore-Filter.
Merkmale & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Filtercode: GSWP
Anwendung
  • Sterilfiltration
  • Bioassays
  • Isolierung virusähnlicher Partikel im Abwasser
  • Analyse auf Mikroplastik für die Wasserqualitätsbestimmung
  • Nukleinsäurebindung, einschließlich eDNA
Verlinkung
Ersetzt: GSWP09050
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung größerer biologischer Verunreinigungen können Flüssigkeiten durch Membranen mit Porengrößen von 0,45 μm (oder größer) filtriert werden, um Mikroorganismen für die nachfolgende Kultivierung abzuscheiden
  • Lagerung: An einem trockenen Ort, fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3