Wichtige Dokumente
FCMAB418PE-I
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-CAR-PE-Antikörper, Klon RmcB
clone RmcB, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
46 kD coxsackievirus and adenovirus receptor (CAR) protein, CVB3 binding protein, CVB3-binding protein, Coxsackievirus B-adenovirus receptor, coxsackie virus B receptor, coxsackie virus and adenovirus receptor
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
RmcB, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CXADR(1525)
Allgemeine Beschreibung
Der Cocksackievirus-Adenovirus-Rezeptor (CAR) vermittelt die Zellanhaftung und Infektion durch Coxsackie-B-Viren und durch eine Reihe von Adenoviren. CAR vermittelt außerdem homotypische interzelluläre Wechselwirkungen. In polarisierten Epithelzellen steht CAR in engem Zusammenhang mit der Tight Junction, wobei er zur Barriere des parazellulären Flusses aus gelösten Substanzen und Makromolekülen beiträgt. Die biologischen Rollen von CAR sind nicht gut definiert, aber zunehmende Hinweise deuten darauf hin, dass er bei der embryonalen Entwicklung und Regulierung der Zellproliferation beteiligt ist.
Spezifität
Der Antikörper erkennt CAR.
Immunogen
Natives humanes Coxsackievirus-Adenovirus-Rezeptorprotein
Anwendung
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Nachweis von CAR mit diesem Milli-Mark Anti-CAR-PE-Antikörper, Klon RmcB, der für die Verwendung in FC validiert ist.
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit HT-29-Zellen.
Zielbeschreibung
40 kDa berechnet. UniProt zeigt mehrere Isoformen von 9 bis 40 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an PE konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HT-29-Zellen
Sonstige Hinweise
Die unkonjugierte Version Art.-Nr. 05-644 reagiert bekanntermaßen mit Mäusen und Ratten.
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hongkang Xi et al.
The Journal of experimental medicine, 213(2), 189-207 (2016-01-13)
Age-related macular degeneration (AMD), a leading cause of vision impairment in the ageing population, is characterized by irreversible loss of retinal pigment epithelial (RPE) cells and photoreceptors and can be associated with choroidal neovascularization. Mononuclear phagocytes are often present in
Michael Klichinsky et al.
Nature biotechnology, 38(8), 947-953 (2020-05-04)
Chimeric antigen receptor (CAR) T cell therapy has shown promise in hematologic malignancies, but its application to solid tumors has been challenging1-4. Given the unique effector functions of macrophages and their capacity to penetrate tumors5, we genetically engineered human macrophages