Alle Fotos(1)
Key Documents
FCMAB318PE
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Anti-MAP2-PE-Antikörper, Klon AP20
clone AP20, Milli-Mark®, from mouse
Synonym(e):
Microtubule-associated protein 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
PE
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
AP20, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine (immunogen homology)
Hersteller/Markenname
Milli-Mark®
Methode(n)
flow cytometry: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MAP2(4133)
Allgemeine Beschreibung
MAP-2 (Mikrotubulus-assoziiertes Protein 2) ist eines von mehreren Proteinen mit hoher Molekülmasse, die eine wichtige Rolle beim Aufbau von Mikrotubuli in Gehirnneuronen spielen. Außer seiner Verbindung zu Mikrotubuli assoziiert MAP-2 auch mit Neurofilamenten und Aktinfilamenten, was darauf hindeutet, dass es die Wechselwirkung zwischen Mikrotubuli, anderen Elementen des Zytoskeletts und zytoplasmatischen Organellen leitet. MAP-2 ist ein präziser Marker für Neuronen. MAP-2 zeigt außerdem intrazelluläre Spezifität. Im zentralen Nervensystem ist MAP-2 nur in neuronalen Zellkörpern und Dendriten vorhanden. Es gibt allerdings auch Ausnahmen, bei denen einige Axone bei geringen MAP-2-Mengen positiv färben. Bei der ersten Expression in kultivierten Neuronen ist MAP-2 in der gesamten Zelle gleichmäßig verteilt, lokalisiert sich aber selektiv während der Dendritenentwicklung. (Caceres, 1986; Dotti, 1987).
Spezifität
Der Antikörper erkennt MAP-2.
Immunogen
Rekombinantes Mikrotubulus-Protein aus Rinderhirn.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Neuronen- und Glia-Marker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Milli-Mark Anti-MAP2-PE-Antikörper, Klon AP20 ist ein Antikörper gegen MAP2 zur Verwendung in FC.
Qualität
Beurteilt mittels Durchflusszytometrie mit U251-Zellen.
Zielbeschreibung
199,5 kDa berechnet
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1, an PE konjugiert, in PBS mit 0,1 % Natriumazid und 15 mg/ml BSA.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt und lichtgeschützt ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
U251-Zellen
Rechtliche Hinweise
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhijie Chen et al.
Cell death & disease, 13(5), 493-493 (2022-05-25)
Accumulating evidence supports the existence of glioma stem cells (GSCs) and their critical role in the resistance to conventional treatments for glioblastoma multiforme (GBM). Differentiation therapy represents a promising alternative strategy against GBM by forcing GSCs to exit the cell
Dong Woo Kang et al.
The Journal of pathology, 252(3), 304-316 (2020-07-30)
Resistance of glioblastoma to the chemotherapeutic compound temozolomide is associated with the presence of glioblastoma stem cells in glioblastoma and is a key obstacle for the poor prognosis of glioblastoma. Here, we show that phospholipase D1 is elevated in CD44High