EZRBDM-120K
αnti-RBD IgM Human ELISA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for protein analysis
Klon
monoclonal
Leistungsmerkmale
accuracy 98% Av
Speziesreaktivität
human
Beschreibung
1.56-50 ng/mL (standard curve range)
Methode(n)
ELISA: suitable
Nachweisverfahren
colorimetric
Allgemeine Beschreibung
For Research Use Only. Not For Use In Diagnostic Procedures.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system, Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials