Merck
EZFITMICAD
Millipore
EZ-Fit® Adapter zur Verwendung mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten an Microfil® Filtrationsleisten
for use with Microfil® filtration head to fit EZ-Fit® filtration devices
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
silicone
Verpackung
pkg of 3 units
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Kompatibilität
for use with Microfil® filtration head to fit EZ-Fit® filtration devices
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Adapter eignet sich zur Verwendung mit EZ-Fit® Filtrationseinheiten an EZ-Fit® Filtrationsleisten mit Microfil® Köpfen.
Anwendung
Der EZ-Fit® Adapter ist ein Zubehörteil für die Vakuumpumpe zur Filtration von Testproben für die allgemeine mikrobiologische Analyse, zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und zur Wasserüberwachung.
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany