EZFITL0W01
EZ-Fit® Manifold,1-place for Microfil® V or Microfil® S filtration units
General microbiological analysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Hersteller/Markenname
EZ-Fit®
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
Anwendung(en)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Versandbedingung
ambient