Merck
CVDI01TPE
Millipore
Durapore® CBR, 0,2 µm, Kartusche
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonym(e):
Durapore CVDI Cartridge Filter 10 in. 0.22 m Code 0 fluoroelastomer
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PVDF
fluoroelastomer seal
polypropylene
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore®
Parameter
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Länge
10 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
10 in. (25 cm)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
0.69 m2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤25 mg/cartridge
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.2 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Blasenpunkt
≥3100 mbar (45 psig), air with water at 23 °C
Kartuschencode
Code 0 (2-222; O-rings)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kartusche
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: BioProcessing
  • Verwendungszweck: Reduzierung oder Entfernung von Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie die Benetzungsanleitung für Filtereinheiten mit Durapore® Membran in der Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt enthält eine Durapore® Membran, die den Richtlinien für „nicht faserabgebende“ Filter gemäß 21 CFR 210.3 (b) (6) entspricht.
Hinweis zur Analyse
Bakterienrückhaltung
Proben der Durapore® Membran, die in dieser Kartusche eingesetzt wird, zeigten eine quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm²unter Anwendung der ASTM F838-Methode.
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach 24 Stunden in Wasser bei Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany