CR50F4006
Polygard-CR Cartridge Filter 40 in. 50 µm Code F
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE seal
polypropylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
Sterilität
(Do not autoclave)
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Parameter
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Nennlänge Kartusche
40 in. (100 cm)
Durchmesser
7.0 cm (2.75 in.)
Verunreinigungen
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Porengröße
50.0 μm nominal pore size
50.0 μm
Kartuschencode
Code F (double open end w/flat gaskets)