CLVL73TP3
Durapore® 0.1 µm, High Area, Cartridge
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonym(e):
Durapore® II Cartridge Filter 30 in. 0.1 m Code 7
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Produktlinie
Durapore®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Durapore® II
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
30 in.
Breite
2.7 in.
Nennlänge Kartusche
30 in. (75 cm)
Filtrationsfläche
3.3 m2
Verunreinigungen
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤90 mg/cartridge
Matrix
Durapore® High Area
Porengröße
0.1 μm pore size
Aufnahme
sample type liquid
Kartuschencode
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Hinweis zur Analyse
Quantitative Rückhaltung von Brevundimonas diminuta bei einer Mindestbeaufschlagung von 1 x 10⁷ KBE/cm² unter Anwendung der ASTM® F838-Methode.