Merck
BX0483
Supelco
Benzylalkohol
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonym(e):
Benzolmethanol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
Beilstein:
878307
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
202-859-9
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.07 hPa ( 20 °C)
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
817 °F
Verunreinigungen
≤0.01% Benzaldehyde
≤0.01 meq/g Acidity
≤0.02% Acetophenone
Abdampfrückstand
≤0.05%
Farbe
APHA: ≤20
Brechungsindex
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16-−13 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 101 °C
Löslichkeit
40 g/L
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChIKey
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Meets ACS Specifications GR ACS
Hinweis zur Analyse
Acetophenone0.02% maxAcidity0.01meq/g maxAssay (GC)99.0% minBenzaldehyde0.01% maxChlorinated compoundsTo pass testColor (APHA)20 maxEvaporation residue0.05% maxFormClear liquidIdentificationTo pass testRefractive index (n 20/D)1.539-1.541Residue after ignition0.005% maxSpecific Gravity at 25/25°C1.042-1.047
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
101 °C - DIN 51758