Wichtige Dokumente
BI0341
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B
Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116006
Produktlinie
Novabiochem®
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Biosynthesis Novabiochem®
Anwendung
BI0341-0201 is packagedin 24/400 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Hinweis zur Analyse
Assay (1-methylimidazole): 9.5-10.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran): 89.0-91.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 300ppm max
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2